Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Soxhlet-Apparat mit Allihn-Kühler, Kompletteinheit
Entwickelt gemäß Fed. Spec. NNN-F-240
Marke:  DWK Life Sciences 24005-50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15304407
  • 1105.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-11-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das komplette Paket enthält einen Allihn-Kondensator 09-551-10, Soxhlet-Extraktionsröhrchen 09-553 mit Normschliff-Anschluss 24/40 unten und einen Kolben der Serie 09-552
  • Alle Teile durch austauschbare Schliffverbindungen verbunden
  • Schlauchanschlüsse am Kondensator für flexible Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0.31 in. (8 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Papierkausche (Ø 43 x H 123 mm)
500 ml
Allihn-Kühler, Soxhlet-Extraktionsröhrchen
28.34 Zoll
1.96 Zoll
Extraktionsapparat-Baugruppe
16.9 oz.
55/50
72 cm
5 cm
Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Soxhlet-Apparat mit Allihn-Kühler, Kompletteinheit > 500 ml; Standard-Kegel-Verbindung an Oberseite des Rohrs: 55/50; für Papierhülsen Durchmesser x Höhe: 43 x 123 mm