Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Soxhlet-Apparat mit Allihn-Kühler, Kompletteinheit
Entwickelt gemäß Fed. Spec. NNN-F-240
1105.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Extraktionsapparat-Baugruppe
Enthält Allihn-Kühler, Soxhlet-Extraktionsröhrchen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Kapazität (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) Röhrchen Oberes Ende Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) Röhrchen Oberes Ende Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15304407
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
24005-50
16.9 oz. 28.34 Zoll 1.96 Zoll 55/50
1105.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das komplette Paket enthält einen Allihn-Kondensator 09-551-10, Soxhlet-Extraktionsröhrchen 09-553 mit Normschliff-Anschluss 24/40 unten und einen Kolben der Serie 09-552
  • Alle Teile durch austauschbare Schliffverbindungen verbunden
  • Schlauchanschlüsse am Kondensator für flexible Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0.31 in. (8 mm)
Spezifikation
Spezifikation
Extraktionsapparat-Baugruppe
Allihn-Kühler, Soxhlet-Extraktionsröhrchen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Soxhlet-Apparat mit Allihn-Kühler, Kompletteinheit