Learn More
Thermo Scientific Chemicals Karbonat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 9.0
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63899.AP
117.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
0,5 M Pufferlösung | |
9,0 | |
500 mL | |
Carbonatpufferlösung |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z14K539 | Analysenzertifikat | 06/01/2025 | J63899.AK,J63899.AP |
Q25J522 | Analysenzertifikat | 07/06/2023 | J63899.AP |
Q25J523 | Analysenzertifikat | 07/06/2023 | J63899.AP |
Z22H519 | Analysenzertifikat | 17/11/2022 | J63899.AK,J63899.AP |
Q01I521 | Analysenzertifikat | 25/04/2022 | J63899.AK,J63899.AP |