Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde ohne Verschlüsse
Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
Marke: DWK Life Sciences 608121940
Beschreibung
- Aus braunem Borosilikatglas 33.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
40 mm | |
15-425 |
19 mm | |
6 ml | |
1.62 dr. | |
ASTM Typ I, Klasse A |