Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde ohne Verschlüsse
Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
Marke: DWK Life Sciences 608122895
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Aus braunem Borosilikatglas 33.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
95 mm | |
24-400 |
28 mm | |
40 ml | |
10.82 dr. | |
ASTM Typ I, Klasse A |