Beschreibung
Ideal für Industrieanwendungen und Produktion
- Perfekt für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Beliebt für zahlreiche industrielle Anwendungen
- Latex- und puderfrei mit strukturierten Fingerspitzen für bessere Griffigkeit und Handhabung kleiner Objekte
- Tragbare Spenderbox für Mobilität und einfachen Zugriff
- Beidhändig tragbar – verkürzt den Zeitaufwand – verbessert die Effizienz – hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis
Bestellinformation
Packung mit 100 Handschuhen pro Spender (90 bei X-Large).
Compliance
Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | US FDA-Vorschriften und CFIA-Zulassung |
Accelerator Free | Yes |
Anwendungen | Industriell |
AQL | 1,5 |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Finger Thickness (English) | 6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,15 mm |
Latex Free | Ja |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell KleenGuard™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur