Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Opal beidseitig tragbare Nitril-Reinraumhandschuhe Artikelnummer.: 17307669
Zum Warenkorb hinzufügen
Kimberly-Clark™ Kimtech Opal beidseitig tragbare Nitril-Reinraumhandschuhe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17307669
XL
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Artikelnummer. 17307669
Marke: Kimberly-Clark™ 62884
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kimtech™ Opal™ Nitril-Handschuhe schützen vor Chemikalienspritzern und Mikroorganismen. Puderfrei, beidseitig tragbar mit Rollrand u. strukturierten Fingerspitzen. Ohne Latex aus Naturkautschuk und Vulkanisierungsmitteln, verringert das Risiko von Hautreaktionen mit TYP I und IV.
  • Garantierte Konformität:– PSA-Produkte der Kategorie III, zertifiziert gemäß der Norm (EU) 2016/425 und der Norm (EU) 2016/425, in der Fassung des britischen Rechts, – EN ISO 374-1 Typ B (KPT) Chemikalienspritzschutz,– EN 374-4 Beständigkeit gegen Zersetzung durch Chemikalien,– EN ISO 374-5 Schutz vor Mikroorganismen und VIREN
  • Konzipiert ohne Thiuram, Thiazol, Guanidin, Carbamat und ohne Schwefelzusätze
  • Weich, bequem und leicht anzuziehen
  • Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
  • Dunkle Farbe, welche die Konzentration auf die Aufgabe erhöht
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PSA-Kat. III gemäß Verordnung (EU) 2016/425, EN ISO 374-1 Typ B, EN ISO 374-5 Mikroorganismen- und Virenschutz
Accelerator Free Yes
AQL 1,5
Farbe Dunkelblau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 1,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.07 mm
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.05 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe XL
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 2 mil
Dicke (metrisch) 0.05 mm
Länge (angloamerikanisch) 9,45 in.
Länge (metrisch) 24 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Guides
Persönliche Schutzausrüstung von Kimberly-Clark Professional ist nur für den Einsatz am Arbeitsplatz bestimmt und muss in Übereinstimmung mit allen geltenden Arbeitsschutzgesetzen und -normen sowie allen Anweisungen, Warnungen und Einschränkungen, die jedes Produkt begleiten, verwendet werden.Es ist wichtig, dass alle Anweisungen, Gesetze und Vorschriften zur Verwendung jedes Produkts befolgt werden, damit das Produkt den Träger schützt.Der Missbrauch von persönlicher Schutzausrüstung kann zu Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod führen.Für die korrekte Produktauswahl und -verwendung sollten sich Personen an einen ausreichend qualifizierten Ansprechpartner für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz wenden.Dieses Produkt ist für den Verkauf in der EU / in Großbritannien geeignet.Einzelne Einheiten dürfen nicht separat verkauft werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech Opal beidseitig tragbare Nitril-Reinraumhandschuhe >