Learn More
Ansell Microflex™ 92-134 Nitrilhandschuhe Artikelnummer.: 17641036
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell Microflex™ 92-134 Nitrilhandschuhe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17641036 Alle ansehen Ansell Produkte
XL
Click to view available options
Größe:
X-Small
S
M
L
XL
2X-Large
Artikelnummer. 17641036
Marke: Ansell 92134100
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einmalhandschuh aus Nitril mit texturierten Fingerspitzen
  • Made of a soft nitrile formulation for comfortable fit and feel
  • Lightweight construction for tactile sensitivity and fine motor control
  • Designed for a broad range of applications across all industries
  • Textured on the fingertips for secure handling of tools and materials 
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 1,5
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 4,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,11 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0,07 mm
Gepudert Puderfrei
Größe XL
Menge 100 Handschuhe/Spender, 10 Spender/Karton, 1000 Handschuhe/Karton.
Name des Produkts
Ansell Microflex™ 92-134 Nitrilhandschuhe >