Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Accessories
KingFisher Apex ist das anwenderfreundlichste und vielseitigste Tischgerät zur Probenvorbereitung im Labor für 24 und 96 Proben pro Durchgang. Konsistente Extraktion mit hohem Durchsatz von DNA, RNA, Proteinen und Zellen mit einer umfangreichen Auswahl an validierten Anwendungsprotokollen
Marke: Thermo Scientific™ 24075930
Beschreibung
KingFisher Apex ist ein flexibles System für verschiedene Arten von Probenverarbeitungsanforderungen, das eine äußerst vielseitige, automatisierte Magnetpartikelverarbeitung für DNA/RNA, Protein und Zellaufreinigung aus praktisch jeder Quelle bietet. Durch die Verwendung der revolutionären Separationstechnologie mit Magnetpartikeln ermöglicht das System eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Qualität.
- Anwenderfreundliches Probenaufbereitungssystem mit hohem Durchsatz zur Automatisierung von DNA/RNA, Protein und Zellaufreinigung
- Bietet vielseitige und schnelle Aufreinigung mit reproduzierbaren Ergebnissen
- Bedienungsfreundliche Anwenderoberfläche mit Touchscreen für den Anwender zur Regelung aller Details des Anwendungs- und Aufreinigungsprozesses
- BindIx PC-Software für zusätzlichen Komfort
- Umfangreiche Auswahl an validierten Protokollen für verschiedene Anwendentypen
- Cloud-Bibliothek für den schnellen Protokollabruf
Spezifikation
Heizblock | |
96 Proben | |
Nein | |
1 Stk. |
96 Deep-well Heating Block | |
KF Apex 96 DW-Heizblock | |
KingFisher Apex |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.