Learn More
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16552452
|
Thermo Scientific™
97002580 |
Kunststoff-Verbrauchsmaterialien | Nur zur Verwendung mit KingFisher Apex |
964.00 CHF
50 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12653116
|
Thermo Scientific™
95040470 |
24 Deep Well plate, sterile | KingFisher Duo Prime, Flex und Presto |
284.00 CHF
50 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12663116
|
Thermo Scientific™
95040480 |
24 Deep Well plate | KingFisher Duo Prime, Flex und Presto |
354.00 CHF
50 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12624075
|
Thermo Scientific™
97002610 |
24 DW tip comb and plate | KingFisher Flex und Presto |
832.00 CHF
50 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12643116
|
Thermo Scientific™
97003510 |
6-tip comb and 24 DW plate | Nur zur Verwendung mit KingFisher Duo Prime |
233.00 CHF
48 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
17140069
|
Thermo Scientific™
95040470B |
24 Deep Well plate, barcoded | KingFisher Apex |
253.00 CHF
50 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
17190069
|
Thermo Scientific™
97002610B |
24 DW tip comb, plate, barcode | KingFisher Apex |
712.00 CHF
50 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
17150069
|
Thermo Scientific™
95040480B |
24 DW plate, barcoded, sterile | KingFisher Apex |
318.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17100079
|
Thermo Scientific™
97002620B |
24 DW tip comb, plate, sterile | KingFisher Apex |
736.00 CHF
50 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Optimieren Sie Ihre Leistung mit Thermo Scientific™ KingFisher Kunststoffen, die speziell für die Verwendung mit den KingFisher Flex, Duo Prime, Presto und Apex Geräten entwickelt wurden. KingFisher Geräte verwenden Einweg-Kunststoffplatten und Spitzenkämme aus Polypropylen, die aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal für die Magnetpartikelverarbeitung sind. Sowohl die Ausbeute als auch die Qualität des isolierten Proteins oder der Nukleinsäure werden mit speziellen Platten und Spitzenkämmen, die für KingFisher Systeme entwickelt wurden, deutlich verbessert.
Zur Verwendung mit: Thermo Scientific™ KingFisher Geräte, darunter KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime und KingFisher Presto.Begrenzte Garantiezeit: Vorbehaltlich aller Gewährleistungsanforderungen und -ausschlüsse, die in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen dargelegt sind, wird dieses Produkt ab dem Datum, an dem wir das Produkt versenden, und für neunzig (90) Tage danach garantiert. Haftungsausschluss für die Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.