Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 24 deep-well format
Optimieren Sie Ihre Leistung mit Thermo Scientific™ KingFisher Verbrauchsmaterialien, die speziell für die Verwendung mit den KingFisher Flex, Duo Prime und Presto Geräten entwickelt wurden.
Marke: Thermo Scientific™ 97002580
802.40 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
819.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Optimieren Sie Ihre Leistung mit Thermo Scientific™ KingFisher Kunststoffen, die speziell für die Verwendung mit den KingFisher Flex, Duo Prime, Presto und Apex Geräten entwickelt wurden. KingFisher Geräte verwenden Einweg-Kunststoffplatten und Spitzenkämme aus Polypropylen, die aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal für die Magnetpartikelverarbeitung sind. Sowohl die Ausbeute als auch die Qualität des isolierten Proteins oder der Nukleinsäure werden mit speziellen Platten und Spitzenkämmen, die für KingFisher Systeme entwickelt wurden, deutlich verbessert.
- Polypropylen
- Geringe Bindungsaffinität für Biomoleküle
Spécification
Kunststoff-Verbrauchsmaterialien | |
24 Proben | |
Nur zur Verwendung mit KingFisher Apex |
24 | |
Ja | |
50/Karton |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Begrenzte Garantiezeit: Vorbehaltlich aller Gewährleistungsanforderungen und -ausschlüsse, die in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen dargelegt sind, wird dieses Produkt ab dem Datum, an dem wir das Produkt versenden, und für neunzig (90) Tage danach garantiert. Haftungsausschluss für die Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.