Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 24 deep-well format
Optimieren Sie Ihre Leistung mit Thermo Scientific™ KingFisher Verbrauchsmaterialien, die speziell für die Verwendung mit den KingFisher Flex, Duo Prime und Presto Geräten entwickelt wurden.
Marke: Thermo Scientific™ 95040480B
258.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Optimieren Sie Ihre Leistung mit Thermo Scientific™ KingFisher Kunststoffen, die speziell für die Verwendung mit den KingFisher Flex, Duo Prime, Presto und Apex Geräten entwickelt wurden. KingFisher Geräte verwenden Einweg-Kunststoffplatten und Spitzenkämme aus Polypropylen, die aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal für die Magnetpartikelverarbeitung sind. Sowohl die Ausbeute als auch die Qualität des isolierten Proteins oder der Nukleinsäure werden mit speziellen Platten und Spitzenkämmen, die für KingFisher Systeme entwickelt wurden, deutlich verbessert.
- Optimieren Sie die Leistung durch die Verwendung von Verbrauchsmaterialien für Thermo Scientific™ KingFisher ™ Systeme, die speziell für diese Geräte entwickelt wurden.
- KingFisher Geräte nutzen Einweg-Kunststoffe aus Polypropylen.
- Die Kunststoffe – Spitzenkämme und Mikrotiterplatten – eignen sich aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal zur Magnetpartikel-Aufreinigung.
- Ihr spezielles Design ermöglicht eine hervorragende Rückgewinnung magnetischer Beads.
Spezifikation
KingFisher 24-Deep-Well-Platte, steril, mit Barcode | |
KingFisher Apex | |
50/Karton |
Begrenzte Garantiezeit: Vorbehaltlich aller Gewährleistungsanforderungen und -ausschlüsse, die in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen dargelegt sind, wird dieses Produkt ab dem Datum, an dem wir das Produkt versenden, und für neunzig (90) Tage danach garantiert. Haftungsausschluss für die Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.