Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 24 deep-well format
Optimieren Sie Ihre Leistung mit Thermo Scientific™ KingFisher Verbrauchsmaterialien, die speziell für die Verwendung mit den KingFisher Flex, Duo Prime und Presto Geräten entwickelt wurden.
Marke: Thermo Scientific™ 95040480
294.10 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
300.90 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Optimieren Sie Ihre Leistung mit Thermo Scientific™ KingFisher Kunststoffen, die speziell für die Verwendung mit den KingFisher Flex, Duo Prime, Presto und Apex Geräten entwickelt wurden. KingFisher Geräte verwenden Einweg-Kunststoffplatten und Spitzenkämme aus Polypropylen, die aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal für die Magnetpartikelverarbeitung sind. Sowohl die Ausbeute als auch die Qualität des isolierten Proteins oder der Nukleinsäure werden mit speziellen Platten und Spitzenkämmen, die für KingFisher Systeme entwickelt wurden, deutlich verbessert.
Zur Verwendung mit: Thermo Scientific™ KingFisher™ 24 Deep-Well-Platten, Thermo Scientific™ Microtiter™ 96 Deep-Well-Platten, KingFisher 96 Platten und starre PCR-Platten mit vollständiger Umrandung.
Spezifikation
24 Deep Well plate | |
24-Deep-Well-Platte | |
24 Proben | |
KingFisher Duo Prime, Flex und Presto |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
24122C0 | Konformitätsbescheinigung | 28/08/2024 | 95040480 |
2107010 | Konformitätsbescheinigung | 16/05/2022 | 95040480 |
2103110 | Konformitätsbescheinigung | 16/05/2022 | 95040480 |
2101510 | Konformitätsbescheinigung | 12/05/2022 | 95040480 |
22090B0 | Konformitätsbescheinigung | 13/04/2022 | 95040480 |
Begrenzte Garantiezeit: Vorbehaltlich aller Gewährleistungsanforderungen und -ausschlüsse, die in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen dargelegt sind, wird dieses Produkt ab dem Datum, an dem wir das Produkt versenden, und für neunzig (90) Tage danach garantiert. Haftungsausschluss für die Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.