Learn More
Justrite™ SpillSlope™ Schrankeinlegeböden
Integrierte Wannen halten ausgelaufene Flüssigkeiten zurück
85.00 CHF - 199.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Einlegeboden für Schrank
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Tiefe (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Tiefe (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11909557
Unterlagen ansehen
Justrite™
29936
19,62 in. 14 in.
85.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11919557
Unterlagen ansehen
Justrite™
29937
39,37 in. 14 in.
121.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11944957
Unterlagen ansehen
Justrite™
29944
30,75 in. 29 in.
199.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus beständigem verzinktem Stahl
  • Die Regale leiten Verschüttungen nach hinten und unten ab
  • Jedes Regal trägt bis zu 350 lb. (159 kg) Gewicht
  • Zur vielseitigen Aufbewahrung können die Abstände auf 3 in. (7.6 cm) festgelegt werden
Spezifikation
Spezifikation
Einlegeboden für Schrank
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ SpillSlope™ Schrankeinlegeböden