Learn More
Justrite™ SpillSlope™ Schrankeinlegeböden
Integrierte Wannen halten ausgelaufene Flüssigkeiten zurück
Marke:  Justrite™ 29936
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11909557
  • 85.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-10-2025
Beschreibung
  • Aus beständigem verzinktem Stahl
  • Die Regale leiten Verschüttungen nach hinten und unten ab
  • Jedes Regal trägt bis zu 350 lb. (159 kg) Gewicht
  • Zur vielseitigen Aufbewahrung können die Abstände auf 3 in. (7.6 cm) festgelegt werden
Spezifikation
Spezifikation
19,62 in.
12/15 gal. Compac-Schrank oder 22 gal. Slimline-Schrank
6 lb
14 in.
Stahl (galvanisiert)
49,8 cm
Eingebaute Tröge halten ausgelaufene Flüssigkeiten zurück
2,7 kg
35,56 cm
Einlegeboden für Schrank
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ SpillSlope™ Schrankeinlegeböden > L x B: 19.625 x 14 Zoll