Learn More
Justrite™ Nichtmetallische Dispensierbehälter CansxAS
Einfaches, einhändiges Abfüllen gefährlicher Flüssigkeiten direkt auf die Arbeitsfläche. Der nichtmetallische Spender besteht aus Polyethylen und einem Spenderventil aus Messing.
Marke:  Justrite™ 14010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11943679
  • 79.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal zur Verwendung mit entzündlichen Materialien
  • Auslaufsicher und selbstschließend zum Schutz vor Überlaufen
  • Behälter aus hochdichtem Polyethylen
  • Ermöglicht einhändiges Dispensieren gefährlicher Flüssigkeiten direkt auf die Arbeitsfläche
Spezifikation
Spezifikation
FM
1 qt.
Rot
Polyethylen
4 in.
Dispensierkanne
0,95 l
Zur Verwendung mit entzündlichen Materialien
Auslaufsicherer Messingdispenser mit selbstschließenden Ventilen
10,1 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Justrite™ Nichtmetallische Dispensierbehälter CansxAS > 0,12 l (4 oz.)