Learn More
WATER JET PUMP .
Geeignet für die meisten Wasserdrücke in Laboren
Marke: Azlon PWD003
Beschreibung
Geeignet für die meisten Wasserdrücke in Laboren
- Geeignet für die meisten Wasserdrücke in Laboren
- Integriertes Rückschlagventil erhöht die Sicherheit
- Abnehmbare Vakuumverbindung für Schläuche mit 6mm bis 9 mm Bohrung
- Lieferung mit Wassereinlass-Schlauchtülle und R 3/4 in. Gewindeanschluss, mit R 1/2 in. Reduzierstück
- Wassereinlass-Schlauchtülle passend für Schläuche mit 10 bis 12 mm Bohrung
- Sehr geringer Wasserverbrauch: 190 l/h bei 3.5 bar Wasserversorgungsdruck
- Ein Druck von 16 mbar (Wassertemperatur von 12 °C) ist bei einem Wasserversorgungsdruck von 3 bis 6 bar erreichbar
- Hohe Saugfähigkeit mit einer Flussrate von ca. 400 l/h für Luft (bei 1 atm und einem Wasserversorgungsdruck von 3.5 bar bei 12 °C)
Spezifikation
Wassereinlass-Schlauchtülle und Verbindungsstück zur Wasserleitung mit Gewinde R 3/4 in., Reduktionsadapter mit Gewinde R 1/2 in. | |
400 l/h | |
8.5 cm | |
8.9 cm | |
Für Wasserdrücke in den meisten Laboren |
Polypropylen | |
Hähne mit Gewinde und ein Schlauchverbindungsstück | |
10.1 cm | |
Wasserstrahlpumpe | |
6 bar |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WATER JET PUMP . > Flussrate: 400 l/h
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur