Learn More
Justrite™ Nichtmetallische Dispensierbehälter CansxAS
Einfaches, einhändiges Abfüllen gefährlicher Flüssigkeiten direkt auf die Arbeitsfläche. Der nichtmetallische Spender besteht aus Polyethylen und einem Spenderventil aus Messing.
66.20 CHF - 79.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Dispensierkanne
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit entzündlichen Materialien
Material Polyethylen
Enthält Auslaufsicherer Messingdispenser mit selbstschließenden Ventilen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Kapazität (angloamerikanisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Kapazität (angloamerikanisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12901405
Unterlagen ansehen
Justrite™
14002
Weiß 4 oz. 0.19 l Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11943679
Unterlagen ansehen
Justrite™
14010
Rot 1 qt. 0,95 l
79.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11933679
Unterlagen ansehen
Justrite™
14004
Rot 0,5 pt. 0,24 l
70.72 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eignen sich hervorragend für leicht entzündliche Materialien
  • Die selbstschließenden Dosierventile verhindern das unbeabsichtigte Auslaufen gefährlicher Flüssigkeiten und erlauben ein genaues Einfüllen der benötigten Flüssigkeitsmenge
  • Flaschenkörper aus hoch verdichtetem Polyethylen
  • Die Dosierflaschen ermöglichen ein einfaches, einhändiges Abgeben gefährlicher Flüssigkeiten direkt am Arbeitsplatz
Spezifikation
Spezifikation
Dispensierkanne
Zur Verwendung mit entzündlichen Materialien
Polyethylen
Auslaufsicherer Messingdispenser mit selbstschließenden Ventilen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ Nichtmetallische Dispensierbehälter CansxAS