Learn More
Molecular Probes™ Propidiumiodid – 1,0 mg/ml-Lösung in Wasser
Propidiumiodid – 1,0 mg/ml-Lösung in Wasser
Marke: Molecular Probes™ P3566
173.53 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Propidiumjodid (PI) ist eine häufig verwendete, rot fluoreszierende nukleäre und Chromosom-Gegenfärbung. Da Propidiumiodid lebende Zellen nicht durchdringt, wird es auch häufig verwendet, um tote Zellen in einer Population zu erkennen.PI bindet an DNA, indem es zwischen den Basen mit geringer oder keiner Sequenzpräferenz interkaliert. In wässriger Lösung liegt die maximale Anregung bzw. Emission des Farbstoffs bei 493/636 nm. Sobald der Farbstoff gebunden ist, wird seine Fluoreszenz um das 20- bis 30-fache gesteigert, die maximale Fluoreszenzanregung verschiebt sich um ∼30 – 40 nm zu Rot und die maximale Fluoreszenzemission um ∼15 nm zu Blau. Daraus ergibt sich ein Anregungsmaximum von 535 nm und ein Fluoreszenzemissionsmaximum von 617 nm.
PI wird häufig in der Fluoreszenzmikroskopie, konfokalen Laser-Scanning-Mikroskopie, Durchflusszytometrie und Fluorimetrie eingesetzt.
Erfahren Sie mehr über Propidiumiodid und Produkte, die Propidiumiodid enthalten
Spezifikation
Enthält 1 Flasche Propidiumiodid (1,0 mg/ml-Lösung in Wasser). Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
|
Viabilitätsassay | |
Propidiumiodid | |
533⁄617 | |
10 mL | |
Zytoplasma & Zytosol |
Fluoreszent | |
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer | |
Propidiumiodid | |
Lösung | |
Raumtemperatur |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Propidiumiodid – 1,0 mg/ml-Lösung in Wasser > 10 ml