Learn More
Jenway™ Jenway™ pH-Temperatur-Elektroden
Jenway™ pH-Temperaturelektroden eignen sich für den Einsatz mit den Jenway™ pH-Messgeräten – 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 und 4330.
110.00 CHF - 257.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
Abmessungen (L x B) | 12 Durchmesser x 120 mm |
Typ | Kombination |
Länge (metrisch) | 120 mm |
Produktcode | Marke | Material | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11420499
|
Jenway™
99960-43 |
Epoxid | Mit flachem Ende |
257.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11440479
|
Jenway™
99960-35 |
Glas | Mit Kolbenende |
110.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- In Verbindung mit Jenway™-pH-Messgeräten – 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 und 4330.
- Kombinationsfähig
- Wieder auffüllbar
- Referenztyp: AgCl
- Isotherm: 0±20 mV
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
12 Durchmesser x 120 mm | |
120 mm | |
0 °C bis 80 °C |
12 mm | |
Kombination | |
0 bis 14 |