Learn More
Fisherbrand™ Objektträger
Bietet eine kostengünstige Möglichkeit, überschüssige Flüssigkeiten von flachen Oberflächen aufzutrocknen. Der Fisherbrand™ Objektträgerhalter besteht aus chemikalienbeständigem HDPE.
38.95 CHF - 56.37 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskopobjektträger |
Material | HDPE |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Objektträgerkapazität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Objektträgerkapazität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11947984
![]() |
Fisherbrand™
HS15981BF |
78 |
56.37 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11937984
![]() |
Fisherbrand™
HS15981AF |
40 |
38.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Chemikalienbeständiger Halter aus Polyethylen hoher Dichte
- Die praktische Aufnahme fasst sowohl 3×1 Zoll- als auch 75×25 mm-Objektträger während der Evakuierung und Reinigung
- Der leichte, robuste, chemikalienbeständige Halter aus hochdichtem Polyethylen bietet eine kostengünstige Möglichkeit zum Trocknen überschüssiger Flüssigkeiten auf flachen Oberflächen
- Der Winkel von 10° der Schlitze ermöglicht eine klare Sicht auf den gewünschten Objektträger
- Abgeschrägte Kanten ermöglichen einen einfachen Zugang zu den Kanälen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Mikroskopobjektträger | |
HDPE | |
Unsteril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Objektträger