Learn More
Fisherbrand™ Objektträger
GREENER_CHOICE
Bietet eine kostengünstige Möglichkeit, überschüssige Flüssigkeiten von flachen Oberflächen aufzutrocknen. Der Fisherbrand™ Objektträgerhalter besteht aus chemikalienbeständigem HDPE.
Marke:  Fisherbrand™ HS15981AF
28.21 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11937984
  • 40.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Chemikalienbeständiger Halter aus Polyethylen hoher Dichte
  • Die praktische Aufnahme fasst sowohl 3 × 1 in. als auch 75 × 25 mm-Objektträger während der Evakuierung und Reinigung
  • Der leichte, robuste, chemikalienbeständige Halter aus hochdichtem Polyethylen bietet eine kostengünstige Möglichkeit zum Trocknen überschüssiger Flüssigkeiten auf flachen Oberflächen
  • Der Winkel der Schlitze von 10° ermöglicht eine klare Sicht auf den gewünschten Objektträger
  • Abgeschrägte Kanten ermöglichen einen einfachen Zugang zu den Kanälen
Spezifikation
Spezifikation
40
298 x 106 x 31 mm
HDPE
Nicht autoklavierbar
Mikroskopobjektträger
Unsteril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Objektträger > Fassungsvermögen: 40 Objektträger