Learn More
Fisherbrand™ Objektträger
GREENER_CHOICE
Bietet eine kostengünstige Möglichkeit, überschüssige Flüssigkeiten von flachen Oberflächen aufzutrocknen. Der Fisherbrand™ Objektträgerhalter besteht aus chemikalienbeständigem HDPE.
Marke:  Fisherbrand™ HS15981BF
37.88 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11947984
  • 58.10 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Chemikalienbeständiger Halter aus Polyethylen hoher Dichte
  • Die praktische Aufnahme fasst sowohl 3 × 1 in. als auch 75 × 25 mm-Objektträger während der Evakuierung und Reinigung
  • Der leichte, robuste, chemikalienbeständige Halter aus hochdichtem Polyethylen bietet eine kostengünstige Möglichkeit zum Trocknen überschüssiger Flüssigkeiten auf flachen Oberflächen
  • Der Winkel der Schlitze von 10° ermöglicht eine klare Sicht auf den gewünschten Objektträger
  • Abgeschrägte Kanten ermöglichen einen einfachen Zugang zu den Kanälen
Spezifikation
Spezifikation
78
Mikroskopobjektträger
75 mm
Unsteril
25 mm
Nicht autoklavierbar
3 in.
HDPE
1 in.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Objektträger > Fassungsvermögen: 90 Objektträger