Learn More
Bel-Art™ Wilmad Rotor und Verschlüsse für Bruker MAS Sonde
Das Anlösen gehört dank MAS-Rotoren aus Zirkondioxid höchster Reinheit der Vergangenheit an Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad MAS-Rotoren bieten die ultimative Lösung für die Analyse fester Proben. Erhältlich für die meisten gängigen NMR-Festkörperspektrometer.
Marke:  Bel-Art™ 66000-0099
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15328688
  • 7305.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verschlusskappen mit O-Ringen für eine verbesserte Abdichtung
  • MAS Sonde und Kappen sind zu 100 % mit den meisten NMR-Festkörperspektrometer kompatibel
  • Eine gründliche Überprüfung vor und nach der Präzisionsbearbeitung gewährleistet das Ausbleiben von Materialunregelmäßigkeiten
  • Drehprüfung mit ausschließlich der höchsten angegebenen Drehgeschwindigkeit durchgeführt, um die Leistung zu gewährleisten, ohne den Rotor zu überdrehen
Spezifikation
Spezifikation
Für Bruker 4,0 mm-MAS-Sonde
Fünf Rotoren, zehn Kel-F-Kappen und drei Torlon-Kappen
Gehäuse WP-501-4180-SET-5
-100°bis +200 °C
Cap
Verschiedene
Vmax = 18 kHz
Name des Produkts
Bel-Art™ Wilmad Rotor und Verschlüsse für Bruker MAS Sonde > Fünf Rotoren, zehn Kel-F-Kappen und drei Torlon-Kappen