Learn More
Isradipine, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Potent and selective L-type voltage-gated Ca2+ channel blocker. EC50 and pA2 values are 1.4 nM and 10.3 for relaxation of depolarization- and Ca2+-induced contractions of rabbit aorta respectively; EC25 = 0.45 nM for reduction in rate of spontaneously beating guinea pig right atria. Long-acting antihypertensive agent in vivo, exerting primary effects on vascular tissue with secondary negative chronotropic action.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isradipine |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 371.39 |
Reinheit (%) | >99% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isradipine, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur