Learn More
4-Chlor-7-nitrobenzofurazan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11442207
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Chlor-7-nitrobenzofurazan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442207
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11442207
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14165.06
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Chlor-7-nitrobenzoflurazan wird als Derivatisierungsreagenz für die chromatographische Analyse von Aminosäuren und Aminen mit niedrigem Molekulargewicht verwendet. Es wird bei der Herstellung von fluoreszierendem Phospholipid-Derivat, Hydroxynaphthoflurazan und 4-Chlor-7-nitrobenzofurazan-didecanoylphosphatidyllethanolamin verwendet. Es dient als fluoreszierendes Reagenz zur Kennzeichnung von freien Sulfhydrylen und N-Terminalen innerhalb von Proteinen und als Fangmittel für Cystein-Sulfensäure. Es handelt sich um ein empfindliches chromogenes und fluorogenes Reagenz. Es reagiert mit Trans-1-methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadien (Danishefsky-Dien), um den Silylenolether regioselektiv vorzubereiten. Darüber hinaus wird es zur Kennzeichnung von Peptiden, Proteinen und anderen Biomolekülen verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Synthese von fluoreszierendem Phospholipid-Derivat, NBD-Didecanoylphosphatidyllethanolamin, funktionalisiertem Hydroxynaphthofurazan und 7-Nitrobenzofurazan (NBD)-markiertem Maleimid verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10199-89-0
Summenformel C6H2ClN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 199.55
MDL-Nummer MFCD00005808
InChI-Schlüssel IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-7-nitrobenzofurazan, nbd chloride, 4-chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole, nbd-cl, 7-chloro-4-nitrobenzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 4-chloro-7-nitro, nbd-chloride, nbd-c 1, 1-chloro-4-nitrobenzoxadiazole, 4-nitro-7-chlorobenzofurazanMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 25043
ChEBI CHEBI:78878
IUPAC-Name 4-Chlor-7-Nitro-2,1,3-Benzoxadiazol
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Schmelzpunkt 96°C to 100°C
Menge 5 g
Beilstein 614212
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,dimethylsulfoxide,dimethylformamide and chloroform.
Formelmasse 199.56
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer181181A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberA14165.06,A14165.14
Chargennummer3032433 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberA14165.06,A14165.14
Chargennummer10241149 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog NumberA14165.06,A14165.14
Chargennummer10235316 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog NumberA14165.06,A14165.14
Chargennummer10245055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog NumberA14165.06,A14165.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Chlor-7-nitrobenzofurazan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >