Learn More
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10343771
|
Eppendorf™
3880000160 |
0.5 ml-Gefäße | IsoPack und IsoRack Set | 0 °C | N/A | ||||||
10202271
|
Eppendorf™
3880001026 |
1.5/2.0 ml-Röhrchen | IsoSafe und IsoPack | 0 °C | N/A | ||||||
10579291
|
Eppendorf™
3880001166 |
1.5/2.0 ml-Röhrchen | IsoPack und IsoRack Set | 0 °C |
66.67 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10459072
|
Eppendorf™
3880000178 |
0.5 ml-Gefäße | IsoPack und IsoRack Set | -21 °C | N/A | ||||||
10798551
|
Eppendorf™
3880000046 |
0.5 ml-Röhrchen | IsoSafe und IsoPack | -21 °C | N/A | ||||||
10613751
|
Eppendorf™
3880000020 |
0.5 ml-Gefäße | IsoSafe und IsoPack | 0 °C | N/A | ||||||
10604311
|
Eppendorf™
3880001174 |
1.5/2.0 ml-Röhrchen | IsoPack und IsoRack Set | -21 °C |
66.67 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10018550
|
Eppendorf™
3880001042 |
1.5/2.0 ml-Röhrchen | IsoSafe und IsoPack | -21 °C | N/A | ||||||
Beschreibung
Bestehend aus IsoRack™, IsoPack™ und IsoSafe™.- Für 24 Röhrchen (0.5/1.5/2.0 ml-Safe-Lock Mikrozentrifugenröhrchen oder 1.7 ml-Safe-Twist Röhrchen mit Schraubverschluss)
- IsoPack™ (Cold Pack) weiß für 0 °C und blau für -21 °C, gekühlt auf Kühltemperatur im Gefrierfach
- Isotherme Zeiten von >6 h (0 °C, weiß) und >3 h (-21 °C, blau)
- Keine schmelzenden Eisbäder mehr (Kontaminationsgefahr)
- Alle Komponenten des Systems können separat verwendet werden
- Die Gestelle sind stapelbar, autoklavierbar, beschriftbar, schwimmfähig und können in einem Mikrotiterplattenrotor zentrifugiert werden. Spezialisiert auf die stundenlange effektive und konstante Kühlung von Proben bei -21 °C oder 0 °C.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ IsoTherm-System™ IsoSafe und IsoPack Set