Learn More
Eppendorf™ IsoTherm-System™ IsoSafe und IsoPack Set
Als Enzymbarriere zur Verhinderung einer Inaktivierung von Enzymen sowie für die PCR*-Probenvorbereitung, den Probentransport und das langsame Auftauen von gefrorenen Proben geeignet.
Brand: Eppendorf™ 3880001174
63.34 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Bestehend aus IsoRack™, IsoPack™ und IsoSafe™.- Für 24 Röhrchen (0.5/1.5/2.0 ml-Safe-Lock Mikrozentrifugenröhrchen oder 1.7 ml-Safe-Twist Röhrchen mit Schraubverschluss)
- IsoPack™ (Cold Pack) weiß für 0 °C und blau für -21 °C, gekühlt auf Kühltemperatur im Gefrierfach
- Isotherme Zeiten von >6 h (0 °C, weiß) und >3 h (-21 °C, blau)
- Keine schmelzenden Eisbäder mehr (Kontaminationsgefahr)
- Alle Komponenten des Systems können separat verwendet werden
- Die Gestelle sind stapelbar, autoklavierbar, beschriftbar, schwimmfähig und können in einem Mikrotiterplattenrotor zentrifugiert werden. Spezialisiert auf die stundenlange effektive und konstante Kühlung von Proben bei -21 °C oder 0 °C.
Specifications
IsoPack und IsoRack Set | |
-21 °C | |
1.5/2.0 ml-Röhrchen |
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.