Learn More
Eppendorf™ IsoTherm-System™ IsoSafe und IsoPack Set
Als Enzymbarriere zur Verhinderung einer Inaktivierung von Enzymen sowie für die PCR*-Probenvorbereitung, den Probentransport und das langsame Auftauen von gefrorenen Proben geeignet.
Marke:  Eppendorf™ 3880000178
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10459072
Beschreibung
Beschreibung
Bestehend aus IsoRack™, IsoPack™ und IsoSafe™.
  • Für 24 Röhrchen (0.5/1.5/2.0 ml-Safe-Lock Mikrozentrifugenröhrchen oder 1.7 ml-Safe-Twist Röhrchen mit Schraubverschluss)
  • IsoPack™ (Cold Pack) weiß für 0 °C und blau für -21 °C, gekühlt auf Kühltemperatur im Gefrierfach
  • Isotherme Zeiten von >6 h (0 °C, weiß) und >3 h (-21 °C, blau)
  • Keine schmelzenden Eisbäder mehr (Kontaminationsgefahr)
  • Alle Komponenten des Systems können separat verwendet werden
  • Die Gestelle sind stapelbar, autoklavierbar, beschriftbar, schwimmfähig und können in einem Mikrotiterplattenrotor zentrifugiert werden. Spezialisiert auf die stundenlange effektive und konstante Kühlung von Proben bei -21 °C oder 0 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IsoPack und IsoRack Set
-21 °C
0.5 ml-Gefäße
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf™ IsoTherm-System™ IsoSafe und IsoPack Set > Kann verwendet werden mit: Für 0.5 ml-Röhrchen; Temperaturbereich (Tiefkühlgerät): -21 °C