Learn More
Agilent BioTek Zubehör für MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Spender – Kassetten
Präzises Dispensieren mit Peristaltikpumpe.
Marke:  Agilent BioTek 1260015
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16572092
  • 886.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Verwendung mit MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Spender RAD peri Kassette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 μ bis 3000 μl
MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Spender
10 μl
Kunststoff
Name des Produkts
Agilent BioTek Zubehör für MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Spender – Kassetten > Kunststoffspitze; 10 μl bis 3000 μl; in Schritten von 10 μl