Learn More
Isonicotinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11946291
Zum Warenkorb hinzufügen
Isonicotinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946291
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 11946291
Marke: Thermo Scientific Acros 122590025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55-22-1
Summenformel C6H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 123.11
InChI-Schlüssel TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 4-picolinic acid, 4-carboxypyridine, p-pyridinecarboxylic acid, gamma-picolinic acid, gamma-pyridinecarboxylic acid, acide iso-nicotinique, 1,4-dihydroisonicotinic acid, acide iso-nicotinique frenchMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5922
ChEBI CHEBI:6032
IUPAC-Name Pyridin-4-Carbonsäure
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isonicotinic acid
Schmelzpunkt 310°C to 315°C
Farbe Cremefarben
Siedepunkt 260°C (15.0 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Beilstein 22,45
Merck Index 15,5233
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5.2g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in benzene,ether and,boiling alcohol
Formelmasse 123.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464951 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2024 Catalog Number122591000,122595000,122590025
ChargennummerA0459205 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2024 Catalog Number122591000,122595000,122590025
ChargennummerA0426941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number122591000,122595000,122590025
ChargennummerA0454597 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number122591000,122595000,122590025
ChargennummerA0398934 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number122591000,122595000,122590025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isonicotinic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isonicotinic acid
Name des Produkts
Isonicotinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >