Learn More
Fisherbrand™ Irradiated Polyethylene Cleanroom Tape
This irradiated, polyethylene cleanroom tape, with low particulate and bio-burden counts, is ideal for sealing, color coding and marking in aseptic areas.
Marke: Fisherbrand™ EGPFP-2WHIR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Fisherbrand bestrahlte Reinraumband aus Polyethylen ist ein hervorragendes Universalband für die Medienvorbereitung, die Stapelverarbeitung, die Farbcodierung, die Verpackung und andere Anwendungen im Labor und in sterilen Verarbeitungsbereichen.
- Bestrahltes, druckempfindliches Polyethylenband
- Ideal zum Versiegeln, Farbcodieren und Markieren in aseptischen Bereichen
- Hervorragend für Reinraum-Konstruktionsbereiche geeignet
- Im Reinraum verarbeitet und auf einem 3-Zoll-Kunststoffkern gewickelt
- Lieferung mit vollständiger Zertifizierung der Bestrahlung und Chargenrückverfolgbarkeit
- Wird einzeln doppelt verpackt geliefert
- In verschiedenen Breiten erhältlich
- Rollenlänge: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Steril | |
60 °F bis 80 °F | |
33 x 50,8 mm (36 yd x 2 in.) | |
33 m | |
50,8 mm |
Acryl | |
Polyethylen | |
Abdichtung, Markierung und Farbcodierung von Platten in aseptischen Umgebungen | |
16 °C bis 27 °C | |
36 yd. (2,01 m) | |
2 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Irradiated Polyethylene Cleanroom Tape > Fisherbrand bestrahltes Reinraum-Polyethylen-Band, 3 in. Kern, 2 in. breit, weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur