Learn More
Eisen(III)-sulfat-Pentahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10522354
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisen(III)-sulfat-Pentahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522354 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10522354
Marke: Thermo Scientific Acros 345231000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 142906-29-4 | Fe2O12S3·5H2O | 489.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142906-29-4
Summenformel Fe2O12S3·5H2O
Molekulargewicht (g/mol) 489.96
MDL-Nummer MFCD00149714
InChI-Schlüssel YHGPYBQVSJBGHH-UHFFFAOYSA-H
Synonym unii-3hws7hf5xd, 3hws7hf5xd, iron iii sulfate pentahydrate, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate 9ci, acmc-20n1we, ferric sulfate pentahydrate, iron iii sulphate pentahydrate, 2fe.3so4.5h2o, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23443659
IUPAC-Name Eisen(3+);trisulfat;pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) sulfate pentahydrate
Farbe Beige-gelb bis weiß
Physikalische Form Kristallines oder Granulatpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel Fe2(SO4)3·5H2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 489.96
Reinheit (%) 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog Number345230051,345230050,345235000,345231000
ChargennummerA0465398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 Catalog Number345230051,345230050,345235000,345231000
ChargennummerA0463423 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2024 Catalog Number345230051,345230050,345235000,345231000
ChargennummerA0461464 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number345230051,345230050,345235000,345231000
ChargennummerA0459459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2024 Catalog Number345230051,345230050,345235000,345231000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III)sulfate pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eisen(III)-sulfat-Pentahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >