Learn More
, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17322481
Menge: 5 g
Click to view available options
Menge: 5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetracyanethylen
CAS 670-54-2
Schmelzpunkt 196°C to 201°C
Siedepunkt 223°C (760 mmHg)
Infrarotspektrum Entspricht der Struktur
Prozentgehaltsbereich ≥ 97,5 % (Ex N)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6N4
Strukturformel (NC)2C=C(CN)2
MDL-Nummer 00001850
Menge 5 g
UN-Nummer 3439
Fieser 13-289
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 9340
Synonym TCNE
InChI-Schlüssel NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC(C#N)=C(C#N)C#N
IUPAC-Name ETH-1-ene-1,1,2,2-Tetracarbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 128.09
Formelmasse 128.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetracyanoethylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetracyanomethylene
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
, Thermo Scientific™ >