Learn More
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, > 99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Iron(II) sulfate heptahydrate is used as a precursor to prepare other iron compounds such as a lawn conditioner and a mordant for wool dyeing. It is actively used in the manufacture of ink including iron gall ink. As a reducing agent, it participates in the reduction of chromate in cement. It is also used in industrial water treatment plants to remove phosphate. It is also used in the gold refining process to precipitate metallic gold. Woodworkers use aqueous solutions of ferrous sulfate to color maple wood a silvery hue. It finds application in the treatment of iron chlorosis, which arises due to deficiency of iron in horticulture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron(II) sulfate heptahydrate |
Schmelzpunkt | 64°C-6H2O |
Namenshinweis | For ACS analysis |
Farbe | Grün |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | >99% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
IUPAC-Name | Eisen(2+);sulfat;heptahydrat |
Formelmasse | 278.02 (151.91 Anhydrous) |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R09L001 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 014498.30,014498.A1 |
62500230 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 014498.30,014498.A1 |
Y04K030 | Analysenzertifikat | 13/11/2024 | 014498.30,014498.A1 |
Y04K016 | Analysenzertifikat | 13/11/2024 | 014498.30,014498.A1 |
W13K027 | Analysenzertifikat | 19/09/2024 | 014498.30,014498.A1 |
Sicherheit und Handhabung
- Iron(II) sulfate hepathydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Iron(II) Sulfate heptahydrate