Learn More
Thermo Scientific™ IPTG, dioxanfrei
Induzieren der Expression von Genen unter der Kontrolle des Lac Operons bei Klonierung und Proteinexpressionsverfahren.
Marke:  Thermo Scientific™ R0393
341.51 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
338.68 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10849040
  • 508.00 CHF / 25 Gramm
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
IPTG (Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranosid) ist ein äußerst stabiles synthetisches Lactose-Analogon. Es inaktiviert den Lac-Repressor und bewirkt die Synthese von Beta-Galaktosidase, eines Enzyms, das die Lactoseverwertung fördert. IPTG wird eingesetzt, um die Expression klonierter Gene zu induzieren, die vom Lac-Operon kontrolliert werden. Es wird gemeinsam mit X-Gal (#R0941) zur Bestimmung des Lac-Phänotyps beim Blau-Weiß-Kolonie-Screening eingesetzt.
Es inaktiviert den Lac-Repressor und bewirkt die Synthese von Beta-Galaktosidase, eines Enzyms, das die Lactoseverwertung fördert. IPTG wird eingesetzt, um die Expression klonierter Gene zu induzieren, die vom Lac-Operon kontrolliert werden. Wird gemeinsam mit X-Gal zur Bestimmung des Lac-Phänotyps beim Blau-Weiß-Kolonie-Screening eingesetzt.
Die gebrauchsfertige wässrige 100 mM IPTG-Lösung ist nicht toxisch, stabil, 0,22 μm-Membran-filtriert und eignet sich zur unmittelbaren Verwendung beim Blau-Weiß-Kolonie-Screening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Isopropylthiogalactosid
IPTG-Lösung
Pulver
0,1 mM
25 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2800898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0393
Chargennummer2821209 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0393
Chargennummer2833820 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0393
Chargennummer2856962 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR0393
Chargennummer2878199 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR0393
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Tage
    7
    Stunden
    15
    Minuten
    40
    Sekunden
    38
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-07-04
    Tage
    21
    Stunden
    15
    Minuten
    40
    Sekunden
    38
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ IPTG, dioxanfrei > 5 x 5 g