Learn More
Invitrogen™ IPTG
Induktor der β-Galactosidase-Aktivität in Bakterien und mit Eignung für den Einsatz mit X-gal oder bluo-gal für den Nachweis der lac-Genaktivität in Klonierungsverfahren.
Marke:  Invitrogen™ 15529019
73.47 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10397642
  • 97.75 CHF / 1 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Funktionsweise
IPTG bindet an den lac-Repressor und trennt ihn vom lac-Operator, sodass die Transkription von Genen im lac-Operon, z. B. die Gencodierung für β-Galactosidase, ermöglicht wird.
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Flasche
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Enthält 1 g IPTG in Pulverform. Bei -20 °C lagern.
1 g
Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer27950522 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15529019
Chargennummer33540123 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15529019
Chargennummer41330823 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15529019
Chargennummer33540423 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15529019
Chargennummer41330324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number15529019
Name des Produkts
Invitrogen™ IPTG > 1 g