Learn More
Thermo Scientific™ IPTG
Mit diesem chromogenen Substrat können Sie die Beta-Galactosidase-Expression von Vektoren, Plasmiden oder DNA-Fragmenten erkennen.
Marke:  Thermo Scientific™ 34060
Artikelnummer. 10658264
  • 144.00 CHF / 1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei oder unter –20 °C lagern.
Pulver
1 g
IPTG (Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranosid)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZE383097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number34060
ChargennummerYJ383096 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/10/2023 Catalog Number34060
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog Number34060
ChargennummerYE3798612 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog Number34060
ChargennummerYA3651741 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number34060
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ IPTG > 1 g