Learn More
Iodcyclohexan, 98 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Iodocyclohexane has been employed as reagent in demethylation of aryl methyl ethers in DMF under reflux condition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Iodocyclohexan wird als Reagenz bei der Demethylierung von Arylmethylethern in DMF unter Refluxbedingungen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ether, Aceton.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Licht lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iodocyclohexane |
Namenshinweis | stabilized with copper |
Dichte | 1.625 |
Siedepunkt | 180°C |
Flammpunkt | 71°C (159°F) |
Brechungsindex | 1.5475 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1900797 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,ether,acetone. |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10239695 | Analysenzertifikat | 20/02/2024 | B24840.14,B24840.36,B24840.22 |
T28I007 | Analysenzertifikat | 04/08/2022 | B24840.14,B24840.36,B24840.22 |
U03H013 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | B24840.14,B24840.36,B24840.22 |
Y08H012 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | B24840.14,B24840.36,B24840.22 |
10237534 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | B24840.14,B24840.36,B24840.22 |