Learn More
Iodacetonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10095843
Zum Warenkorb hinzufügen
Iodacetonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10095843
25 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10095843
Marke: Thermo Scientific Acros 122290250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-75-9
Summenformel C2H2IN
Molekulargewicht (g/mol) 166.95
MDL-Nummer MFCD00001886
InChI-Schlüssel VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3nMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 69356
IUPAC-Name 2-Iodacetonitril
SMILES C(C#N)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodoacetonitrile
Farbe Rot bis braun
Dichte 2.3000g/mL
Siedepunkt 182°C to 184°C (720.0 mmHg)
Flammpunkt 86°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ICH2CN
Brechungsindex 1.5740 to 1.578
Menge 25 mL
Beilstein 02, 223
Relative Dichte 2.3
Formelmasse 166.95
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0427199 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number122290250,122290050
ChargennummerA0425122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number122290250,122290050
ChargennummerA0406843 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number122290250,122290050
ChargennummerA0405307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number122290250,122290050
ChargennummerA0414250 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number122290250,122290050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodoacetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Iodacetonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >