Learn More
Iodoform, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11400264
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Iodoform, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400264
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11400264
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13664.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 75-47-8 | CHI3 | 393.732 g/mol
Iodoform is use as a disinfectant. It is an active ingredient of ear powder along with other constituents like zinc oxide and propanoic acid, which prevent infection and facilitate the removal of ear hair in dogs and cats. In analytical chemistry, it is involved in the determination of iodoform in drinking water as well as to remove heavy metals like mercury from fluids. It plays an important role in the fermentation of bio mass. It is also used in root canal therapy for infected primary teeth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodoform wird als Desinfektionsmittel verwendet. Es ist zusammen mit anderen Bestandteilen wie Zinkoxid und Propionsäure ein aktiver Bestandteil von Ohrpulver, das Infektionen verhindert und die Entfernung von Ohrhaaren bei Hunden und Katzen erleichtert. In der analytischen Chemie ist es an der Bestimmung von Iodoform im Trinkwasser beteiligt und entfernt Schwermetalle wie Quecksilber aus Flüssigkeiten. Es spielt überdies eine wichtige Rolle bei der Fermentation von Biomasse. Es wird auch in der Wurzelkanaltherapie für infizierte Primärzähne verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ether, Essigsäure, Ethanol, Chloroform, Glycerin, Kohlenstoffdisulfid, Olivenöl, Benzol und Aceton. Schwer löslich in Petrolether.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unverträglich mit starken Basen, Alkalimetallen, starken Oxidationsmitteln und Magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-47-8
Summenformel CHI3
Molekulargewicht (g/mol) 393.732
MDL-Nummer MFCD00001069
InChI-Schlüssel OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489
PubChem CID 6374
ChEBI CHEBI:37758
IUPAC-Name Iodform
SMILES C(I)(I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodoform
Schmelzpunkt 118°C to 123°C
Dichte 4.008
Flammpunkt None
Geruch Unpleasant
Menge 50 g
Beilstein 1697010
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5033
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ether,acetic acid,ethanol,chloroform,ether,glycerol,carbon disulfide,olive oil,benzene and acetone. Slightly soluble in petroleum ether.
Formelmasse 393.73
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10242134 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2022 ArtikelnummerA13664.0B,A13664.30,A13664.18
Chargennummer10235010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13664.0B,A13664.30,A13664.18
Chargennummer10218858 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 ArtikelnummerA13664.0B,A13664.30,A13664.18
Chargennummer00001809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 ArtikelnummerA13664.0B,A13664.30,A13664.18
ChargennummerH14Y028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 ArtikelnummerA13664.0B,A13664.30,A13664.18
Name des Produkts
Iodoform, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >