Learn More
Iodessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10635742
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Iodessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10635742
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10635742
Marke: Thermo Scientific Acros 122280500
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-69-7
Summenformel C2H3IO2
Molekulargewicht (g/mol) 185.95
MDL-Nummer MFCD00002685
InChI-Schlüssel JDNTWHVOXJZDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetic acid, acetic acid, iodo, iodoacetate, monoiodoacetic acid, monoiodoacetate, monoiodine acetate, iodoaceticacid, iodoethanoic acid, acetic acid, 2-iodo, kyselina jodoctovaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5240
ChEBI CHEBI:74571
IUPAC-Name 2-Iodessigsäure
SMILES C(C(=O)O)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodoacetic acid
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 79.0°C to 83.0°C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ICH2CO2H
Menge 50 g
Beilstein 02, 222
Merck Index 15, 5068
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 600g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Formelmasse 185.95
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2024 Catalog Number122280500,122281000,122280250
ChargennummerA0436287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number122280500,122281000,122280250
ChargennummerA0449166 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number122280500,122281000,122280250
ChargennummerA0401484 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number122280500,122281000,122280250
ChargennummerA0415190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number122280500,122281000,122280250
Name des Produkts
Iodessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >