Learn More
Iodsäure, ACS, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11345019
Zum Warenkorb hinzufügen
Iodsäure, ACS, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345019
250g
Click to view available options
Menge:
50g
250g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 11345019
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 087681.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Iodic acid is used in analytical chemistry laboratories to standardize solutions of both weak and strong bases using methyl red or methyl orange as the indicator. It acts as a key starting material to synthesize sodium or potassium iodate, thereby increasing the iodine content of salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-68-5
Summenformel ILiO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.84
MDL-Nummer MFCD00011348
InChI-Schlüssel FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Synonym unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate minMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC-Name Jodsäure
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Spezifikation
Aussehen Pulver/Brocken
Chemischer Name oder Material Iodic Acid
Schmelzpunkt 110 °C (Zersetzung)
Dichte 4,629
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Menge 250g
Physikalische Form Pulver/Stückchen
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 175.91
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS25F001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog Number087681.30,087681.18
ChargennummerX08K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number087681.30,087681.18
ChargennummerS03K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number087681.30,087681.18
ChargennummerR17K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2024 Catalog Number087681.30,087681.18
ChargennummerT22F027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/04/2022 Catalog Number087681.30,087681.18
Name des Produkts
Iodsäure, ACS, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >