Learn More
Iodsäure, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10606432
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Iodsäure, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606432 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50g
250g
1kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10606432
Marke: Thermo Scientific Acros 206450500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7782-68-5 | ILiO3 | 181.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz für die Analyse
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-68-5
Summenformel ILiO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.84
MDL-Nummer MFCD00011348
InChI-Schlüssel FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Synonym unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate minMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC-Name Jodsäure
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodic acid
Farbe Weiß bis Beige
Namenshinweis p.a.
Schmelzpunkt 110,0 °C
Dichte 4,6200g/mL
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4,62
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Menge 50g
Strukturformel HIO3
Physikalische Form Kristallpulver
Merck Index 15, 5056
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:2690g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Salpetersäure, löslich in verdünntem Alkohol, unlöslich in absolutem Alkohol, Äther und Chloroform
Formelmasse 175.91
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0453264 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number206452500,206450500,206450010
ChargennummerA0419227 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number206452500,206450500,206450010
ChargennummerA0431668 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2022 Catalog Number206452500,206450500,206450010
ChargennummerA0396312 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2020 Catalog Number
Name des Produkts
Iodsäure, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals >