Learn More
Iodsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11448990
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Iodsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448990
250g
Click to view available options
Menge:
50g
100 g
250g
1000g
Artikelnummer. 11448990
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11925.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7782-68-5 | ILiO3 | 181.84 g/mol
Iodic acid is used in analytical chemistry laboratories to standardize solutions of both weak and strong bases using methyl red or methyl orange as the indicator. It acts as a key starting material to synthesize sodium or potassium iodate, thereby increasing the iodine content of salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodsäure wird in analytischen Chemielaboren zur Standardisierung von Lösungen schwacher und starker Basen verwendet, wobei Methylrot oder Methylorange als Indikator verwendet wird. Sie dient als wesentliches Ausgangsmaterial für die Synthese von Natrium- oder Kaliumiodat und erhöht so den Jodgehalt von Salz.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, Alkoholen und organischen Materialien.
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-68-5
Summenformel ILiO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.84
MDL-Nummer MFCD00011348
InChI-Schlüssel FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC-Name Jodsäure
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodic acid
Schmelzpunkt 110 °C (Zersetzung)
Dichte 4,629
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Menge 250g
UN-Nummer UN3085
Merck Index 14,5012
Synonym unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 175.91
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251774 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA11925.18,A11925.30,A11925.0B
Chargennummer10249415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2024 Catalog NumberA11925.18,A11925.30,A11925.0B
Chargennummer10242870 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2022 Catalog NumberA11925.18,A11925.30,A11925.0B
Chargennummer10204530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11925.18,A11925.30,A11925.0B
Chargennummer10193010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11925.18,A11925.30,A11925.0B
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Iodic acid
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iodsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals >