Learn More
Iodsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11428990
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Iodsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428990
50g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50g
100 g
250g
1000g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11428990
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11925.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7782-68-5 | ILiO3 | 181.84 g/mol
Iodic acid is used in analytical chemistry laboratories to standardize solutions of both weak and strong bases using methyl red or methyl orange as the indicator. It acts as a key starting material to synthesize sodium or potassium iodate, thereby increasing the iodine content of salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodsäure wird in analytischen Chemielaboren zur Standardisierung von Lösungen schwacher und starker Basen verwendet, wobei Methylrot oder Methylorange als Indikator verwendet wird. Sie dient als wesentliches Ausgangsmaterial für die Synthese von Natrium- oder Kaliumiodat und erhöht so den Jodgehalt von Salz.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, Alkoholen und organischen Materialien.
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-68-5
Summenformel ILiO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.84
MDL-Nummer MFCD00011348
InChI-Schlüssel FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC-Name Jodsäure
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodic acid
Schmelzpunkt 110 °C (Zersetzung)
Dichte 4,629
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Menge 50g
UN-Nummer UN3085
Merck Index 14,5012
Synonym unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 175.91
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iodsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals >