Learn More
Invitrogen™ pRSET A, B, & C Bacterial Expression Vectors
Entwickelt für hohe prokaryotische Expression, die vom stark bakteriophagen T7-Promotor kontrolliert wird
Marke: Invitrogen™ V35120
Includes: Je 20 μg pRSET A-, B- und C-Vektor werden lyophilisiert geliefert. Top10F' E. coli-Stich, BL21(DE3)pLysS E. coli-Stich und BL21 pRSET/lacZ-Kontrolle E. coli-Stich sind ebenfalls enthalten.
Beschreibung
- Die Expression wird durch die Produktion von T7-RNA-Polymerase in BL21(DE3) E. coli induziert
- Diese Zellen produzieren auch T7-Lysozym, um die basale Expression von Zielgenen zu reduzieren
- Der pRSET-Vektor umfasst den bakteriophagen T7-Promotor für die hochgradige Expression
- Die T7-Gen-10-Sequenz sorgt für Proteinstabilität
- N-terminales Polyhistidin (6xHis)-Tag zur schnellen Aufreinigung mit Nickel-Chelatharz und zur Erkennung mit einem Anti-HisG-Antikörper
- N-terminales Xpress-Epitop für den Nachweis mit dem Anti-Xpress-Antikörper
- Enterokinase-Trennstelle zur Entfernung von Fusions-Tags
- Jeder der drei zur Verfügung gestellten Vektoren (A, B und C) hat eine N-terminale Tag-Codierungsfolge in einem anderen Leseframe im Verhältnis zu einem Standort mit mehreren Klonierungen, um das In-Frame-Klonen des Gens zu vereinfachen
Bakterienexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Induzierbar | |
T7 | |
Keine | |
Ampicillin (AMPR) | |
His-Tag (6x) | |
20 μg |
IPTG | |
Bakterien-Expressionsvektor | |
Je 20 µg pRSET A-, B- und C-Vektor werden lyophilisiert geliefert. Top10F´, BL21(DE3)pLysS und BL21 pRSET/lacZ-Kontroll-E. coli-Stiche sind ebenfalls enthalten. Lagerung von E. coli-Stichen bei 2 bis 8 °C. Alle Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden. | |
EK (Enterokinase)-Erkennungsstelle | |
Restriktionsenzym/MCS | |
pRSET |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
pRSET A, B, C
Version: 18 June 2010
DateigrößeVersion: 391 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ pRSET A, B, & C Bacterial Expression Vectors > 20 μg je Vektor