Learn More
BINDER™ CO2 Gassing Module
CO2 gassing module
Marke:  BINDER™ 8012-2140
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30238333
  • 3667.58 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CO2 gassing module with NDIR CO2 sensor and analog output 4-20 mA
  • Choose between 0 to 20% and 0 to 1%
Spezifikation
Spezifikation
KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600
Module
NDIR CO2 Sensor and Analog Output 4 to 20 mA
Stainless Steel
0 to 1% CO2
Name des Produkts
BINDER™ CO2 Gassing Module > For use with KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600