Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ III One-Step RT-PCR System mit Platinum™ Taq DNA Polymerase
Entwickelt für die empfindliche, reproduzierbare Endpunkt-Detektion und Analyse von RNA-Molekülen mittels RT-PCR
Marke: Invitrogen™ 12574026
1751.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das SuperScript III 1-Schritt-RT-PCR-System mit Platinum Taq DNA-Polymerase verwendet eine praktische Ein-Schritt-Formulierung, um sowohl die cDNA-Synthese als auch die PCR-Amplifikation in einem einzelnen Röhrchen mit genspezifischen Primern und Ziel-RNAs, die entweder aus Gesamt-RNA oder mRNA stammen, durchzuführen. Das System verwendet eine Mischung aus SuperScript III reverse Transkriptase und Platinum Taq-DNA-Polymerase in einem optimierten Reaktionspuffer und kann eine Vielzahl von RNA-Zielsequenzen von 200 bp bis 4,5 kb erkennen. Die Menge des Ausgangsmaterials kann im Bereich von 0,01 pg bis 1 μg Gesamt-RNA liegen.
- Empfindlich – routinemäßiger Nachweis bis 0,01 pg Gesamt-RNA
- Anwenderfreundlichkeit – schnelles und praktisches Ein-Schritt-Verfahren mit weniger Variabilität zwischen Reaktionen
- Spezifität – Einsatz von SuperScript III RT zur cDNA-Synthese bei bis zu 55 °C für ein spezifischeres Priming mit genspezifischen Primern
- Amplikongröße – kompatible Erkennung von Zielen bis 4,5 kb Länge für größere Flexibilität
SuperScript III reverse Transkriptase SuperScript III reverse Transkriptase ist eine Version von M-MLV-RT, die zur Reduzierung der RNase H-Aktivität entwickelt wurde und eine höhere thermische Stabilität bietet. Das Enzym kann cDNA bei Temperaturen von 45 °C bis 60 °C synthetisieren und bietet höhere Spezifität, eine höhere cDNA-Ausbeute und mehr Produkt in voller Länge als andere reverse Transkriptasen. Da SuperScript III RT nicht signifikant von ribosomaler und Transfer-RNA gehemmt wird, kann sie für die Synthese von cDNA aus Gesamt-RNA verwendet werden. Platinum Taq DNA-Polymerase Platinum Taq DNA-Polymerase ist eine rekombinante Taq DNA-Polymerase mit proprietärem Antikörper, der die Polymerase-Aktivität bei Raumtemperatur blockiert. Die Aktivität wird wiederhergestellt, nachdem bei der Denaturierung während der PCR eine Temperatur von 94 °C erreicht wird. Dies bietet einen automatischen “Heißstart” in der PCR und dadurch eine höhere Empfindlichkeit, Spezifität und Ausbeute. Endproduktgröße: 4,5 kb oder weniger.
One-Step RT-PCR, PCR und Real-Time PCR, RT-PCR, Reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
• SuperScript III RT/Platinum Taq-Mix (200 μl) |
|
Kit | |
1-Schritt-RT-qPCR | |
30 min | |
50 °C | |
SuperScript III | |
Trockeneis | |
Integrierter Heißstart | |
Reaktionsgemisch | |
Bis 4,5 kb |
Primer-Sonde | |
Hoch | |
Platinum Taq DNA-Polymerase | |
1-Step-RT-PCR | |
100 Reaktionen | |
Keine | |
PCR-amplifizierte cDNA | |
100 Reaktionen | |
Reverse Transkription | |
RNA |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.