Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Purification Buffer Salts
Bereiten Sie Immunogene (Hapten-Trägerprotein-Konjugaten) mit dem Antigen Ihrer Wahl und Marikultur-KLH bei Verwendung verschiedener Konjugations-Reaktionen vor.
Marke: Thermo Scientific™ 77159
Beschreibung
Die Merkmale von Thermo Scientific™ Imject Mariculture Keyhole Limpet Hemocyanin (mcKLH) wurden mit Blick auf verschiedene Konjugations-Reaktionen optimiert; und es wird ein Komplettkit für die carbodiimidvermittelte Hapten-Trägerprotein-Bindung angeboten.
Mariculture KLH (mcKLH) wurde aufgereinigt und in Puffern lyophilisiert, die für eine optimale Stabilität und Löslichkeit bei Haptenkonjugationen sorgen. Das große, komplexe Protein bietet hunderte Bindungsstellen pro Molekül, die eine wirksame Konjugation von Peptiden und anderen Antigenen mit Amin-reaktiven oder Carboxy-reaktiven Crosslinkern erlauben.Die Zubereitungen in Phosphatpuffer sind für die Konjugation von Hapten und Trägerprotein über aminaktive NHS-Ester- oder Glutaraldehyd-Crosslinker gebrauchsfertig. Die Zubereitungen in MES-Puffer wurden für die Konjugation von Peptid und Trägerprotein über carboxyreaktive Carbodiimid-Crosslinker (EDC oder auch EDAC genannt) optimiert. Das Imject EDC Spin Kit enthält gebrauchsfertige Einheiten des KLH-Trägerproteins, optimierte Reaktionspuffer und einfach anwendbare Spin-Entsalzungssäulen zur Zubereitung von Immunogenen mit der EDC-Methode.
Besondere Merkmale:
Anwenderfreundliche Pakete – wählen Sie zwischen lyophilisiertem KLH-Protein und vollständigem EDC-Konjugationskit
Konjugation mit hoher Ausbeute – jedes KLH-Molekül enthält Hunderte primärer Amine, die für die Kopplung von Hapten über EDC- oder NHS-Ester-Crosslinker verfügbar sind
Validierte Qualität – gereinigtes und stabilisiertes Marikultur-KLH behält, im Gegensatz zu herkömmlichen Quellen des Trägerproteins, die Löslichkeit in wässrigen Lösungen bei
Nachhaltige Quelle – KLH wird aus ausgewählten Populationen der Molluske Megathura crenulata (Schlüssellochschnecke) gewonnen, die in Marikultur gezüchtet werden, und nicht aus Wildpopulationen extrahiert
Hoch immunogen – KLH hat ein hohes Molekulargewicht (0,5 bis 13 Millionen Dalton; Aggregate aus 350 und 390 kDa-Untereinheiten) und löst eine stärkere Immunreaktion aus als BSA oder Ovalbumin
Spezifikation
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. | |
Imject Purification Buffer Salts | |
5 g | |
Imject™ |